miedź ≥99.9% (metals basis), wióry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44001.18
44001.A1
44001.30
44001.18EA
455
PLN
44001.18
44001.A1
44001.30
miedź ≥99.9% (metals basis), wióry
miedź
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Typically 1-12mm wide
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |