miedź ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10975.BW
10975.BZ
10975.CC
10975.BWEA
1150
PLN
10975.BW
10975.BZ
10975.CC
miedź ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
miedź
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈28.1g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |