Drukuj
miedź ≥99.5%, wióry, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
23055.298EA 857 PLN
23055.298 23055.232
miedź ≥99.5%, wióry, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
miedź
Formuła: Cu
MW: 63,55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1083 °C
Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in nitric acid Max. 0.05 %
Ag (Silver) Max. 50 ppm
Fe + Al Max. 0.025 %
Pb (Lead) Max. 0.05 %