Drukuj
miedź, powder analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ300
1.02703.0250 1.02703.1000
1.02703.0250EA 231 PLN
1.02703.0250 1.02703.1000
miedź, powder analysis_for, Supelco®
miedź
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02545
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 1083 °C
Molar Mass 63.55 g/mol
Bulk Density 1290 kg/m3
Density 8.96 g/cm3 (20 °C)