miedź ≥99% (metals basis), płatek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45073.30
45073.A1
45073.30EA
949
PLN
45073.30
45073.A1
miedź ≥99% (metals basis), płatek -325 mesh
miedź
Purity: 99%
CAS No.: 7440-50-8
Molecular Formula: Cu
Formula Weight: 63.55
Physical Form: Flake, average thickness 1-2 microns
Density: 8.94
Melting Point: 1083°
Boiling Point: 2562°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2562 °C Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 13,02545 |