Drukuj
miedź 99,995 Metals basis, rods, Puratronic®, Ø 25.4 mm (1.0 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44695.DJ 44695.DT
44695.DJEA 2220 PLN
44695.DJ 44695.DT
miedź 99,995 Metals basis, rods, Puratronic®, Ø 25.4 mm (1.0 in)
miedź
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈45.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545