miedź ≥99.5% (metals basis), grudki 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44213.36
44213.A3
44213.22
44213.36EA
841
PLN
44213.36
44213.A3
44213.22
miedź ≥99.5% (metals basis), grudki 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
miedź
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-50-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |