Drukuj
miedź 99,99 Metals basis, wire, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43238.G6 43238.H2
43238.G6EA 1620 PLN
43238.G6 43238.H2
miedź 99,99 Metals basis, wire, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
miedź
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.0016g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545