Drukuj
miedź 99,9999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42980.G1 42980.G5
42980.G1EA 1050 PLN
42980.G1 42980.G5
miedź 99,9999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
miedź
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈7.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545