miedź ≥99.9999% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42977.G6
42977.H2
42977.G6EA
1420
PLN
42977.G6
42977.H2
miedź ≥99.9999% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
miedź
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈0.07g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |