miedź ≥99.9999% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42976.FF
42976.FI
42976.GH
42976.FFEA
800
PLN
42976.FF
42976.FI
42976.GH
miedź ≥99.9999% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
miedź
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈5.6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |