miedź ≥99.9999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42974.FI
42974.GH
42974.FIEA
990
PLN
42974.FI
42974.GH
miedź ≥99.9999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
miedź
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈5.6g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |