miedź, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42777.GT
42777.HB
42777.HZ
42777.GTEA
314
PLN
42777.GT
42777.HB
42777.HZ
miedź, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
miedź
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Filtration, electrodes
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |