miedź ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 10 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42689.18
42689.30
42689.18EA
363
PLN
42689.18
42689.30
miedź ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 10 µm
miedź
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Appearance: Reddish
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 13,02545 |