miedź ≥99% (metals basis), proszek -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Packaged under argon.
41205.09
41205.18
41205.30
41205.09EA
522
PLN
41205.09
41205.18
41205.30
miedź ≥99% (metals basis), proszek -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
miedź
Purity: 99%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Reddish
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 13,02545 |