Drukuj
miedź ≥99.9% (metals basis), płatek 1-5 µm
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
41204.09EA 269 PLN
41204.09 41204.36 41204.22
miedź ≥99.9% (metals basis), płatek 1-5 µm
miedź
Formuła: Cu
MW: 63,55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1083 °C
Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,02545