miedź, gauze_wire 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40907.FL
40907.GT
40907.HB
40907.FLEA
1190
PLN
40907.FL
40907.GT
40907.HB
miedź, gauze_wire 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
miedź
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |