Drukuj
miedź 99,9 Metals basis, foil, annealed, Thickness: 0.675 mm (0.027 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40374.CU 40374.CV 40374.RR
40374.CUEA 810 PLN
40374.CU 40374.CV 40374.RR
miedź 99,9 Metals basis, foil, annealed, Thickness: 0.675 mm (0.027 in)
miedź
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈241g/20x20cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545