miedź, gauze_wire 50 mesh, Ø 0.23 mm (0.009 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39713.WP
39713.WQ
39713.WPEA
550
PLN
39713.WP
39713.WQ
miedź, gauze_wire 50 mesh, Ø 0.23 mm (0.009 in)
miedź
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |