Drukuj
miedź 99,999 Metals basis, powder -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
39682.06 39682.14 39682.22
39682.06EA 726 PLN
39682.06 39682.14 39682.22
miedź 99,999 Metals basis, powder -100 mesh
miedź
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Red brown Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02545