Drukuj
Kolby filtrujące ze szklanym ramieniem bocznym, BRAND
Dostawca: Brand
73714 73719 73724 73729
BRND73714EA 257 PLN
BRND73714 BRND73719 BRND73724 BRND73729
Kolby filtrujące ze szklanym ramieniem bocznym, BRAND
Kolby Kolby próżniowe
Szkło borokrzemowe. 3.3.
  • Kształt Erlenmeyera
  • Gniazdo uziemienia do pomieszczenia rurki próżniowej o średnicy zewnętrznej od 15 do 18 mm (np. 6 × 5 lub 8 × 5 mm)
  • Spełnia regulacje „Regulacje bezpieczeństwa urządzeń i produktów”
Do użytku próżniowego. Kolby filtracyjne z gniazdem na ramię boczne nie tylko ułatwiają i upraszczają pracę w laboratoriach przygotowawczych i analitycznych, ale także zmniejszają ryzyko wypadku.
Certyfikaty: DIN 12476 i ISO 6556