miedź ≥99.99% (metals basis), grudki oxygen-free, Ø 13 mm (0.51 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36686.36
36686.A3
36686.36EA
866
PLN
36686.36
36686.A3
miedź ≥99.99% (metals basis), grudki oxygen-free, Ø 13 mm (0.51 in)
miedź
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-50-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |