Drukuj
miedź 99,9 Metals basis, shots ACS ≤ 6 mm (0.2 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36482.22 36482.36
36482.22EA 414 PLN
36482.22 36482.36
miedź 99,9 Metals basis, shots ACS ≤ 6 mm (0.2 in)
miedź
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545