Drukuj
miedź ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic® oxygen-free, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36398.BW 36398.CB
36398.BWEA 738 PLN
36398.BW 36398.CB
miedź ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic® oxygen-free, Ø 1.0 mm (0.04 in)
miedź
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈7.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1083 °C
Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545