miedź ≥99.95% (metals basis), folia oxygen-free, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36396.FI
36396.GB
36396.FIEA
634
PLN
36396.FI
36396.GB
miedź ≥99.95% (metals basis), folia oxygen-free, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
miedź
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈5.6g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |