miedź ≥99.8% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35818.FF
35818.FI
35818.GH
35818.FFEA
503
PLN
35818.FF
35818.FI
35818.GH
miedź ≥99.8% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
miedź
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈0.28g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |