miedź ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0003 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35815.FF
35815.FI
35815.GH
35815.FFEA
489
PLN
35815.FF
35815.FI
35815.GH
miedź ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0003 in)
miedź
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈0.06g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |