miedź 99,9 Metals basis, rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14126.BY
14126.CQ
14126.BYEA
760
PLN
14126.BY
14126.CQ
miedź 99,9 Metals basis, rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
miedź
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈2.83g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |