miedź ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 1.27 mm (0.05 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13377.CU
13377.CV
13377.CUEA
1180
PLN
13377.CU
13377.CV
miedź ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 1.27 mm (0.05 in)
miedź
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈455g/20x20cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |