Drukuj
miedź 99,999 Metals basis, rods, Puratronic®, Ø 19 mm (0.8 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12754.DJ 12754.DT 12754.HF
12754.DJEA 1680 PLN
12754.DJ 12754.DT 12754.HF
miedź 99,999 Metals basis, rods, Puratronic®, Ø 19 mm (0.8 in)
miedź
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈25.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545