Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, PP, z zakrętkami, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2204-0010 2204-0005 2204-0020
NALG2204-0010EA 320 PLN
NALG2204-0010 NALG2204-0005 NALG2204-0020
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, PP, z zakrętkami, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Butelki i butle Butle plastikowe
PPCO, bursztynowe.
  • Chroń wrażliwe na światło płyny, zmniejszaj promieniowanie UV
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
Butelki te są przydatne do przechowywania chemikaliów i norm oraz do zbierania i przechowywania wody destylowanej.
Linerless caps provide the ultimate in leakproof protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents.
4 and 8 L sizes feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag.