miedź ≥99.999% (metals basis), pręty, Puratronic®, Ø 7 mm (0.3 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11443.DO
11443.HT
11443.DOEA
2960
PLN
11443.DO
11443.HT
miedź ≥99.999% (metals basis), pręty, Puratronic®, Ø 7 mm (0.3 in)
miedź
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈3.44g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |