Drukuj
miedź 99,9985 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11393.FI 11393.GH
11393.FIEA 833 PLN
11393.FI 11393.GH
miedź 99,9985 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
miedź
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545