Drukuj
miedź 99,9985 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11392.FI 11392.GH
11392.FIEA 1300 PLN
11392.FI 11392.GH
miedź 99,9985 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
miedź
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈11.2g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545