miedź 99,5 Metals basis, powder_spherical -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11070.30
11070.A1
11070.D9
11070.30EA
402
PLN
11070.30
11070.A1
11070.D9
miedź 99,5 Metals basis, powder_spherical -100 mesh
miedź
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-50-8
Appearance: Copper
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 13,02545 |