miedź 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10973.G5
10973.G9
10973.G5EA
1230
PLN
10973.G5
10973.G9
miedź 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
miedź
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈1.75g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |