miedź ≥99.995% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10970.G6
10970.H2
10970.H6
10970.G6EA
625
PLN
10970.G6
10970.H2
10970.H6
miedź ≥99.995% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.025 mm (0.001 in)
miedź
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈0.0044g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |