miedź ≥99.99% (metals basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10954.FI
10954.GB
10954.HC
10954.FIEA
524
PLN
10954.FI
10954.GB
10954.HC
miedź ≥99.99% (metals basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
miedź
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈22.4g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |