Drukuj
miedź 99,999 Metals basis, shots, Puratronic® 4-6 mm (0.16-0.24 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10953.18 10953.30 10953.A1
10953.18EA 1330 PLN
10953.18 10953.30 10953.A1
miedź 99,999 Metals basis, shots, Puratronic® 4-6 mm (0.16-0.24 in)
miedź
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545