miedź 99,999 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10950.GZ
10950.HV
10950.GZEA
1600
PLN
10950.GZ
10950.HV
miedź 99,999 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
miedź
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈1.1g/25x200mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |