miedź 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10782.G9
10782.H4
10782.H9
10782.G9EA
533
PLN
10782.G9
10782.H4
10782.H9
miedź 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
miedź
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈7.02g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |