miedź 99+% Metals basis, turnings
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10161.18
10161.30
10161.A1
10161.18EA
198
PLN
10161.18
10161.30
10161.A1
miedź 99+% Metals basis, turnings
miedź
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Long, thin, coiled strands
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |