miedź ≥99.5% (metals basis), proszek -150 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10160.22
10160.36
10160.A3
10160.22EA
490
PLN
10160.22
10160.36
10160.A3
miedź ≥99.5% (metals basis), proszek -150 mesh
miedź
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-50-8
Molecular Formula: Apparent density 2.6-2.8g/cm3
Appearance: Copper
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 13,02545 |