miedź ≥99.5% (metals basis), proszek -40/+100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
00908.36
00908.A3
00908.36EA
568
PLN
00908.36
00908.A3
miedź ≥99.5% (metals basis), proszek -40/+100 mesh
miedź
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-50-8
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 13,02545 |