miedź 99,99 Metals basis, foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00095.FI
00095.GB
00095.FIEA
949
PLN
00095.FI
00095.GB
miedź 99,99 Metals basis, foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
miedź
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈2.8g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |