Drukuj
miedź 99+%, wióry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
317912500 317910010
ACRO317912500EA 328 PLN
ACRO317912500 ACRO317910010
miedź 99+%, wióry
miedź
Formuła: Cu
Temp. Wrzenia: 2595 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1083 °C
Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Metallic turnings
Total trace metal impurities ≤1.0 %