Drukuj
miedź 99.9% (trace metals basis), grudki 1-10 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
207691000 207695000 207690025
ACRO207691000EA 198 PLN
ACRO207691000 ACRO207695000 ACRO207690025
miedź 99.9% (trace metals basis), grudki 1-10 mm
miedź
Formuła: Cu
Temp. Wrzenia: 2595 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1083 °C
Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Rust brown Metallic shots
Particle size 1 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.1 %