Drukuj
miedź 99%, powder max 106 µm (-140 mesh)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
196570250 196575000 196570025
ACRO196570250EA 147 PLN
ACRO196570250 ACRO196575000 ACRO196570025
miedź 99%, powder max 106 µm (-140 mesh)
miedź
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02545
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to red-brown Powder
Assay ≥98.5 % (Cu)
Particle size (Maximum) 106 µm
Apparent density 1.35 g/ml
Average particle size 25 µm