Drukuj
Prazeodym 99,5 Metals basis exTa, rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40296.DH 40296.DJ 40296.DM 40296.HF
40296.DHEA 5080 PLN
40296.DH 40296.DJ 40296.DM 40296.HF
Prazeodym 99,5 Metals basis exTa, rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Prazeodym
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-10-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.86g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formuła: Pr
MW: 140.91 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011174
Numer CAS: 7440-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-120-3