Prazeodym ≥99.1% (metals basis excluding Ta), pręty, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40295.DH
40295.DJ
40295.DM
40295.HF
40295.DHEA
1980
PLN
40295.DH
40295.DJ
40295.DM
40295.HF
Prazeodym ≥99.1% (metals basis excluding Ta), pręty, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Prazeodym
Purity: 99.1%
CAS No.: 7440-10-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.22g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formuła:
Pr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011174 Numer CAS: 7440-10-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-120-3 |